2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride

PC7436L-100G PC7436L-25G PC7436L-5G
APOSPC7436L-100GEA 101 EUR
APOSPC7436L-100G APOSPC7436L-25G APOSPC7436L-5G
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 97%
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Siedepunkt: 75…77 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052316
CAS-Nummer: 103008-51-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR