4-(Trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 29 EUR
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-(Trifluormethoxy)anilin 98%
4-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Siedepunkt: 82 °C/20mmHg
Dichte: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041314
CAS-Nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN-Nummer: 2941
ADR: 6.1,III