5-Brom-2-iodbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G
PC7413-25G
PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA
121
EUR
APOSPC7413-100G
APOSPC7413-25G
APOSPC7413-5G
5-Brom-2-iodbenzotrifluorid 98%
5-Brom-2-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrF₃I Molekulargewicht: 350.9 Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672935 CAS-Nummer: 364-12-5 |