2-Brom-5-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 68.4 EUR
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Brom-5-fluoranilin 98%
2-Brom-5-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molekulargewicht: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 42…47 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070750
CAS-Nummer: 1003-99-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III