2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
PC7393-100G PC7393-25G PC7393-500G
APOSPC7393-100GEA 66.7 EUR
APOSPC7393-100G APOSPC7393-25G APOSPC7393-500G
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol 98%
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molekulargewicht: 300.9 g/mol
Siedepunkt: 224…225 °C
Dichte: 2.323 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142868
CAS-Nummer: 202865-73-4