5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7392-1G PC7392-250MG PC7392-100MG
APOSPC7392-1GEA 1540 EUR
APOSPC7392-1G APOSPC7392-250MG APOSPC7392-100MG
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Formel: C₆H₁₀F₃NO₂
Molekulargewicht: 185.15 g/mol
Schmelzpunkt: 272…275 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039528
CAS-Nummer: 2792-72-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR