1,1,1-Trifluor-2-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7386-100G PC7386-25G
APOSPC7386-100GEA 574 EUR
APOSPC7386-100G APOSPC7386-25G
1,1,1-Trifluor-2-propanol 97%
1,1,1-Trifluor-2-propanol
Formel: C₃H₅F₃O
Siedepunkt: 75…76 °C
Dichte: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014403
CAS-Nummer: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,II