4-Brom-2-fluorbenzylalkohol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7381-100G
PC7381-25G
PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA
108
EUR
APOSPC7381-100G
APOSPC7381-25G
APOSPC7381-5G
4-Brom-2-fluorbenzylalkohol 98+%
4-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO Molekulargewicht: 205.03 Schmelzpunkt: 30…35 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143265 CAS-Nummer: 188582-62-9 |