1,1,1-Trifluoriodethan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
PC7370-100G PC7370-250G PC7370-25G
APOSPC7370-100GEA 116 EUR
APOSPC7370-100G APOSPC7370-250G APOSPC7370-25G
1,1,1-Trifluoriodethan 99%
1,1,1-Trifluoriodethan
Formel: C₂H₂F₃I
Siedepunkt: 53…55 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001082
CAS-Nummer: 353-83-3
EINECS: 206-541-0