2-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7361-1G PC7361-5G PC7361-25G PC7361-100G
APOSPC7361-1GEA 94.4 EUR
APOSPC7361-1G APOSPC7361-5G APOSPC7361-25G APOSPC7361-100G
2-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
2-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Siedepunkt: 52 °C/0.04mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094424
CAS-Nummer: 530141-40-3
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR