Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid Pentafluorophenyl Ester, Perfluorophenyl trifluoromethanesulphonate, Pentafluorophenyl Triflate
PC7353-1G PC7353-25G PC7353-5G
APOSPC7353-1GEA 30.6 EUR
APOSPC7353-1G APOSPC7353-25G APOSPC7353-5G
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇F₈O₃S
Molekulargewicht: 316.12 g/mol
Siedepunkt: 81 °C/38mmHg
Flammpunkt: 89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784319
CAS-Nummer: 60129-85-3
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 III