2',3',5'-Trifluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,3,5-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7346-10G
PC7346-5G
PC7346-1G
PC7346-25G
APOSPC7346-10GEA
288
EUR
APOSPC7346-10G
APOSPC7346-5G
APOSPC7346-1G
APOSPC7346-25G
2',3',5'-Trifluoracetophenon 98%
2',3',5'-Trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₅F₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00083548 CAS-Nummer: 243459-93-0 |