1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7333-1G
PC7333-500MG
APOSPC7333-1GEA
413
EUR
APOSPC7333-1G
APOSPC7333-500MG
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃F₃N₂O₄ Schmelzpunkt: 153…156 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08704869 CAS-Nummer: 942474-46-6 |