1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7291F-5G PC7291F-25G
APOSPC7291F-5GEA 369 EUR
APOSPC7291F-5G APOSPC7291F-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
1,1,1-Trifluoro-2-butene
Formel: C₄H₅F₃
Siedepunkt: 17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082625
CAS-Nummer: 406-39-3
UN-Nummer: 3161
ADR: 2.1,