2,3,6-Trifluorbenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromo-2,3,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,4-trifluorobenzene
PC7285P-25G
PC7285P-5G
APOSPC7285P-25GEA
190
EUR
APOSPC7285P-25G
APOSPC7285P-5G
2,3,6-Trifluorbenzylbromid 97%
2,3,6-Trifluorbenzylbromid
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molekulargewicht: 225.01 g/mol Siedepunkt: 114 °C Schmelzpunkt: 21 Dichte: 1.718 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00061208 CAS-Nummer: 151412-02-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 II |