2,3,4-Trifluorbenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluene
PC7285N-1G
PC7285N-5G
PC7285N-25G
APOSPC7285N-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7285N-1G
APOSPC7285N-5G
APOSPC7285N-25G
2,3,4-Trifluorbenzylbromid 97%
2,3,4-Trifluorbenzylbromid
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molekulargewicht: 225.01 g/mol Siedepunkt: 182 Schmelzpunkt: 21 Dichte: 1.71 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061233 CAS-Nummer: 157911-55-2 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 III |