2,3,6-Trifluorbenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7283F-25G PC7283F-5G PC7283F-1G
APOSPC7283F-25GEA 329 EUR
APOSPC7283F-25G APOSPC7283F-5G APOSPC7283F-1G
2,3,6-Trifluorbenzonitril 98%
2,3,6-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Siedepunkt: 179 °C
Dichte: 1.359 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012287
CAS-Nummer: 136514-17-5
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR