3,4,5-Trifluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7283-25G
PC7283-100G
PC7283-500G
APOSPC7283-25GEA
29
EUR
APOSPC7283-25G
APOSPC7283-100G
APOSPC7283-500G
3,4,5-Trifluorbenzoesäure 98%
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₃O₂ Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074962 CAS-Nummer: 121602-93-5 |