2,6-Difluor-3-ethoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzeneboronic acid
PC7272-1G PC7272-5G
APOSPC7272-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7272-1G APOSPC7272-5G
2,6-Difluor-3-ethoxyphenylboronsäure 98%
2,6-Difluor-3-ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BF₂O₃
Schmelzpunkt: 76…77 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369735
CAS-Nummer: 849062-00-6