1,2,4-Trifluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7270-100G
PC7270-25G
PC7270-500G
APOSPC7270-100GEA
40.6
EUR
APOSPC7270-100G
APOSPC7270-25G
APOSPC7270-500G
1,2,4-Trifluorbenzol 99%
1,2,4-Trifluorobenzene
Formel:
C₆H₃F₃ Siedepunkt: 89…91 °C Dichte: 1.264 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000305 CAS-Nummer: 367-23-7 EINECS: 206-684-9 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |