2,4,6-Trifluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7265X-10G PC7265X-5G
APOSPC7265X-10GEA 109 EUR
APOSPC7265X-10G APOSPC7265X-5G
2,4,6-Trifluorbenzamid 97%
2,4,6-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061199
CAS-Nummer: 82019-50-9