2-(Difluormethoxy)iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Difluoromethoxy)-2-iodobenzene
PC7263-25G PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA 154 EUR
APOSPC7263-25G APOSPC7263-5G
2-(Difluormethoxy)iodbenzol
2-(Difluormethoxy)iodbenzol
Formel: C₇H₅F₂IO
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09749662
CAS-Nummer: 920981-12-0
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III