4-Brom-2-fluorpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7262-1G PC7262-25G PC7262-5G PC7262-100G
APOSPC7262-1GEA 0 EUR
APOSPC7262-1G APOSPC7262-25G APOSPC7262-5G APOSPC7262-100G
4-Brom-2-fluorpyridin
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Siedepunkt: 65 °C/5mmHg
Dichte: 1.713 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112504
CAS-Nummer: 128071-98-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR