Methyl-3-fluor-4-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate, Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC7249-1G
PC7249-25G
PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7249-1G
APOSPC7249-25G
APOSPC7249-5G
Methyl-3-fluor-4-nitrobenzoat 98%
Methyl-3-fluor-4-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ Schmelzpunkt: 53…54 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08444027 CAS-Nummer: 185629-31-6 |