4-Brom-1-fluor-2-naphthalinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromo-1-fluoronaphthalen-2-yl)boronic acid
PC7247-1G
PC7247-5G
APOSPC7247-1GEA
148
EUR
APOSPC7247-1G
APOSPC7247-5G
4-Brom-1-fluor-2-naphthalinboronsäure 98%
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid
Formel:
C₁₀H₇BBrFO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09027236 CAS-Nummer: 913836-09-6 |