1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Fluoro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
PC7223-10G
PC7223-1G
PC7223-5G
APOSPC7223-10GEA
531
EUR
APOSPC7223-10G
APOSPC7223-1G
APOSPC7223-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formel:
C₉H₉FO₃S Schmelzpunkt: 111…113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00202594 CAS-Nummer: 82652-17-3 |