1,3-Difluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluoronitrobenzene
PC7218-100G
PC7218-25G
PC7218-5G
APOSPC7218-100GEA
195
EUR
APOSPC7218-100G
APOSPC7218-25G
APOSPC7218-5G
1,3-Difluor-2-nitrobenzol 98%
1,3-Difluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Siedepunkt: 91…92 °C/11mmHg Dichte: 1.503 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192035 CAS-Nummer: 19064-24-5 EINECS: 242-793-8 |