2',4',5'-Trifluoracetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7202J-100G PC7202J-25G PC7202J-5G
APOSPC7202J-100GEA 296 EUR
APOSPC7202J-100G APOSPC7202J-25G APOSPC7202J-5G
2',4',5'-Trifluoracetophenon 99%
2',4',5'-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Siedepunkt: 99…101 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061193
CAS-Nummer: 129322-83-4