2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile
PC7202-1G PC7202-5G
APOSPC7202-1GEA 30.6 EUR
APOSPC7202-1G APOSPC7202-5G
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile
Formel: C₇H₄FNO
Schmelzpunkt: 98…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846514
CAS-Nummer: 104798-53-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III