3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7192-10G
PC7192-5G
APOSPC7192-10GEA
364
EUR
APOSPC7192-10G
APOSPC7192-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₉F₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025373 CAS-Nummer: 916420-54-7 |