4-Chlor-2-methyl-8-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC7147-1G PC7147-500MG
APOSPC7147-1GEA 147 EUR
APOSPC7147-1G APOSPC7147-500MG
4-Chlor-2-methyl-8-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272467
CAS-Nummer: 140908-89-0