3-Fluor-4-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7134-1G PC7134-250MG
APOSPC7134-1GEA 242 EUR
APOSPC7134-1G APOSPC7134-250MG
3-Fluor-4-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₇BF₄O₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09258747
CAS-Nummer: 947533-09-7