2-Fluor-4-biphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7129-100MG PC7129-1G PC7129-5G
APOSPC7129-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC7129-100MG APOSPC7129-1G APOSPC7129-5G
2-Fluor-4-biphenylboronsäurepinakolester 98%
2-Fluor-4-biphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₀BFO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09258651
CAS-Nummer: 269410-15-3