4-Benzyloxy-2-fluor-1-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Benzyloxy)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC7128-1G
PC7128-5G
APOSPC7128-1GEA
198
EUR
APOSPC7128-1G
APOSPC7128-5G
4-Benzyloxy-2-fluor-1-nitrobenzol 98%
4-Benzyloxy-2-fluor-1-nitrobenzol
Formel:
C₁₃H₁₀FNO₃ Schmelzpunkt: 85…89 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04115634 CAS-Nummer: 221040-07-9 |