α-Chlor-2,4,5-trifluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,5-Trifluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4,5-trifluorobenzene
PC7113-100G
PC7113-25G
PC7113-500G
APOSPC7113-100GEA
435
EUR
APOSPC7113-100G
APOSPC7113-25G
APOSPC7113-500G
α-Chlor-2,4,5-trifluortoluol 98%
α-Chlor-2,4,5-trifluortoluol
Formel:
C₇H₄ClF₃ Molekulargewicht: 180.56 g/mol Dichte: 1.689 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236319 CAS-Nummer: 243139-71-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...