3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7102-1G PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA 181 EUR
APOSPC7102-1G APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Siedepunkt: 82…85 °C/15mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173852
CAS-Nummer: 175277-52-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III