7-Bromo-4-fluoroindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7088-1G
PC7088-250MG
APOSPC7088-1GEA
248
EUR
APOSPC7088-1G
APOSPC7088-250MG
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
7-Bromo-4-fluoroindole
Formel:
C₈H₅BrFN Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04037874 CAS-Nummer: 292636-09-0 |