4,5,7-Trichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7087E-1G PC7087E-5G
APOSPC7087E-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7087E-1G APOSPC7087E-5G
4,5,7-Trichlor-2-(trifluormethyl)chinolin
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₃Cl₃F₃N
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153279
CAS-Nummer: 175203-41-5