2-Fluor-5-methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-5-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7048-1G
PC7048-5G
APOSPC7048-1GEA
164
EUR
APOSPC7048-1G
APOSPC7048-5G
2-Fluor-5-methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester
2-Fluor-5-methyl-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08063092 CAS-Nummer: 1073371-96-6 |