2-Fluor-3-methylphenylboronsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Fluoro-3-methylphenyl)boronic acid

PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
2-Fluor-3-methylphenylboronsäure
2-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06409950
CAS-Nummer: 762287-58-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR