2,6-Difluor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,6-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2,6-Difluoro-4-pyridylboronic acid
PC7034-100MG
PC7034-250MG
APOSPC7034-100MGEA
45.1
EUR
APOSPC7034-100MG
APOSPC7034-250MG
2,6-Difluor-4-pyridinboronsäure
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BF₂NO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04114289 CAS-Nummer: 401816-16-8 |