2-Brom-5-fluor-4-pyridinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinylboronic acid
PC6997-1G
PC6997-5G
APOSPC6997-1GEA
226
EUR
APOSPC6997-1G
APOSPC6997-5G
2-Brom-5-fluor-4-pyridinboronsäure 96%
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BBrFNO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04973353 CAS-Nummer: 1072951-43-9 |