3-(Trifluormethoxy)toluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6982-25G PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA 151 EUR
APOSPC6982-25G APOSPC6982-5G
3-(Trifluormethoxy)toluol 98%
3-(Trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇F₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07366526
CAS-Nummer: 705-44-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III