4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
PC6976-10G PC6976-1G PC6976-5G
APOSPC6976-10GEA 452 EUR
APOSPC6976-10G APOSPC6976-1G APOSPC6976-5G
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₉FO₃
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08146650
CAS-Nummer: 946713-86-6