4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Difluoro-2-Iodobenzoic acid
PC6916-1G PC6916-25G PC6916-5G
APOSPC6916-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6916-1G APOSPC6916-25G APOSPC6916-5G
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂IO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684316
CAS-Nummer: 130137-05-2