1,1,2,2-Tetrafluor-1-iodethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,2,2-Tetrafluoroiodoethane, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl iodide
PC6783-1G PC6783-5G
APOSPC6783-1GEA 206 EUR
APOSPC6783-1G APOSPC6783-5G
1,1,2,2-Tetrafluor-1-iodethan 97%
1,1,2,2-Tetrafluor-1-iodethan
Formel: C₂HF₄I
Siedepunkt: 41…42 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069111
CAS-Nummer: 354-41-6