3-Fluor-5-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6771-1G PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA 223 EUR
APOSPC6771-1G APOSPC6771-5G
3-Fluor-5-nitrobenzonitril
3-Fluor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Schmelzpunkt: 49…54 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864356
CAS-Nummer: 110882-60-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III