4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6765-1G PC6765-25G PC6765-5G
APOSPC6765-1GEA 58 EUR
APOSPC6765-1G APOSPC6765-25G APOSPC6765-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzaldehyd 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O₂
Siedepunkt: 103 °C/1,7kPa
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039577
CAS-Nummer: 35295-36-4