2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
PC6742-100G PC6742-250G PC6742-25G PC6742-500G
APOSPC6742-100GEA 92.8 EUR
APOSPC6742-100G APOSPC6742-250G APOSPC6742-25G APOSPC6742-500G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid 98%
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid
Formel: C₇HClF₄O
Dichte: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075164
CAS-Nummer: 94695-48-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III