2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6735-25G PC6735-500G PC6735-100G PC6735-1KG
APOSPC6735-25GEA 0 EUR
APOSPC6735-25G APOSPC6735-500G APOSPC6735-100G APOSPC6735-1KG
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure 99%
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂F₄O₂
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009613
CAS-Nummer: 1201-31-6